Läs mer
4'-metoxypropiofenon, 99 %
Produktkod. 11437566
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437566 500 g 500g
11417566 25 g 25g
11427566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14619.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-97-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00009310
InChI-nyckel ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxypropiophenone
Smältpunkt 27 °C till 29 °C
Densitet 1.07
Kokpunkt 273 °C till 275 °C
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Brytningsindex 1.5465
Kvantitet 500 g
Beilstein 907733
Synonym 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.