missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-Methoxypropiophenone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methoxypropiophenone-d3 |
| CAS | 89717-81-7 |
| Molekylformel | C10 2H3 H9 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanone-3,3,3-d3, 1-(4-methoxyphenyl)- (9CI), 3,3,3-Trideuterio-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, 4'-Methoxypropiophenone-d3, 4'-Methoxypropiophenone-D3 (propanoyl-3,3,3-D3), 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone-3,3,3-d3, 1-Methoxy-4-(propanoyl-3,3,3-d3)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.22 |
| Formel vikt | 167.1026 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?