Läs mer
4'-Metaxipropiofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methoxypropiophenone |
| CAS | 121-97-1 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylanisole, Ethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 11834 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-metoxifyrenyl)propan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |