Läs mer
4'-Metaxipropiofenon, TRC
Produktkod. 30468134
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30468134 1 g
1 options
Produktkod. 30468134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2670001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxypropiophenone
CAS 121-97-1
Molekylformel C10H12O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylanisole, Ethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 11834
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn 1-(4-metoxifyrenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.0837