Läs mer
4-Methoxypyridazin-3-amine, TRC
Produktkod. 30479194
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30479194 50 mg
1 options
Produktkod. 30479194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22685350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxypyridazin-3-amine
CAS 1026194-47-7
Molekylformel C5 H7 N3 O
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Pyridazinamine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxy-3-pyridazinamine (ACI)
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-3-7-8-5(4)6/h2-3H,1H3,(H2,6,8)
LEDER COc1ccnnc1N
IUPAC-namn 4-methoxypyridazin-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 125.128
Formel vikt 125.0589