Läs mer
4-Methoxypyridine N-oxide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11334785
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11334785
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17830.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-96-9
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00006207
InChI-nyckel BOFAIBPJCWFJFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxypyridine n-oxide, 4-methoxypyridine 1-oxide, 4-methoxypyridine-n-oxide, pyridine, 4-methoxy-, 1-oxide, 4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate, pubchem2587, acmc-1buuj, 4-methoxypyridinen-oxide, 4-methoxypiridine-n-oxide
PubChem CID 70743
IUPAC-namn 4-methoxy-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER COC1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxypyridine N-oxide
Smältpunkt 99°C to 104°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 115212
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 125.13
Procent renhet 98%