Läs mer
4-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate |
| CAS | 304671-95-2 |
| Molekylformel | C6H9NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Methoxypyridine 1-Oxide Hydrate, NSC 27964 Hydrate, p-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,1H3;1H2 |
| LEDER | COc1cc[n+]([O-])cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.14 |