Läs mer
4-metoxypyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxypyridine |
| CAS | 620-08-6 |
| Molekylformel | C6H7NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | gamma-Methoxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 4-metoxypyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |