Läs mer
4-metoxypyridin, TRC
Produktkod. 30466609
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30466609 25 g
1 options
Produktkod. 30466609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26714525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Molekylformel C6H7NO
Kvantitet 25 g
Synonym gamma-Methoxypyridine
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
LEDER COc1ccncc1
IUPAC-namn 4-metoxypyridin
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Formel vikt 109.0528