missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid |
| CAS | 909187-37-7 |
| Molekylformel | C5 H7 B N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Methoxypyrimidin-5-boronic Acid, B-(4-methoxy-5-pyrimidinyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BN2O3/c1-11-5-4(6(9)10)2-7-3-8-5/h2-3,9-10H,1H3 |
| LEDER | COC1=NC=NC=C1B(O)O |
| IUPAC-namn | (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.932 |
| Formel vikt | 154.055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?