Läs mer
4-Methoxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyquinoline |
| CAS | 607-31-8 |
| Molekylformel | C10H9NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-7-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3 |
| LEDER | COc1ccnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |