Läs mer
4-Metaxiriphenylmetylklorid, TRC
Produktkod. 30475582
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30475582 25 g
1 options
Produktkod. 30475582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27166025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyriphenylmethylchloride
CAS 14470-28-1
Molekylformel C20H17ClO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, (p-Anisyl)diphenylmethyl Chloride, 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, 4-Anisyl(chloro)diphenylmethane, 4-Methoxytriphenylmethyl Chloride, 4-Methoxytritylchloride, 4-Monomethoxytrityl Chloride, MMTCl, Mono-p-methoxytrityl Chloride, NSC 54121, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Methoxytrityl Chloride
InChI formel InChI=1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-[kloro(difenyl)metyl]-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 308.8
Formel vikt 308.0968