Läs mer
4-metoxistilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463567 5 g 5g
11473567 25 g 25g
11483567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17328.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1142-15-0 | Molekylformel: C15H14O | Molekylvikt: 210,276 g/mol
Den används för att modifiera det fotokemiska beteendet hos organiska molekyler med cyklodextrin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den används för att modifiera det fotokemiska beteendet hos organiska molekyler med cyklodextrin.
Löslighet
Sparsamt löslig (0,061 g/L) (25 °C) i vatten.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1142-15-0
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.276
MDL-nummer MFCD00017178
InChI-nyckel XWYXLYCDZKRCAD-BQYQJAHWSA-N
Synonym p-methoxystilbene, 4-methoxystilbene, anisole, p-styryl, trans-4-methoxystilbene, e-4-methoxystilbene, 1-methoxy-4-e-2-phenylethenyl benzene, 1-p-methoxyphenyl-2-phenylethene, unii-5el148b7hg, benzene, 1-methoxy-4-2-phenylethenyl, 1-methoxy-4-e-styryl-benzene
PubChem CID 1245920
ChEBI CHEBI:35094
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(E)-2-fenyletenyl]bensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxystilbene
Smältpunkt 136 °C till 138 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,061 g/L) (25 °C) i vatten.
Formel vikt 210.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.