Läs mer
4-Methoxystyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Produktkod. 11446076
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446076 100 g 100g
11426076 5 g 5g
11436076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22353.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
4-metoxistyren används vid järn(III)klorid-katalyserad tillsats av aktiverade metylener till styrener. Det fungerar som en monomer i polymerisationsreaktioner. Vidare används den för att framställa 1,1,2,2-tetracyano-3-(p-metoxifenyl)cyklobutan genom att reagera med etentetrakarbonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxistyren används vid järn(III)klorid-katalyserad tillsats av aktiverade metylener till styrener. Det fungerar som en monomer i polymerisationsreaktioner. Vidare används den för att framställa 1,1,2,2-tetracyano-3-(p-metoxifenyl)cyklobutan genom att reagera med etentetrakarbonitril.
Löslighet Något blandbar
med metanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-69-4
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00008619
InChI-nyckel UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
PubChem CID 12507
IUPAC-namn 1-etenyl-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxystyrene
Namnnotering stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densitet 1.002
Kokpunkt 204°C to 205°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 100 g
Beilstein 1098935
Löslighetsinformation Slightly miscible with methanol.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.