Läs mer
4-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 637-69-4 |
| Densitet | 1.002 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00008619 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole, 4-Methoxystyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Kvalitet | Research |