Läs mer
4-metoxitiobensamid, 98 %
Produktkod. 11343086
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343086 1 g 1g
11353086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10945.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 2362-64-3 | C8H9NOS | 167,226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2362-64-3
Molekylformel C8H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 167.226
MDL-nummer MFCD00040993
InChI-nyckel WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiobenzamide, 4-methoxybenzothioamide, 4-methoxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-methoxy, 4-methoxy-thiobenzamide, p-methoxythiobenzamide, amino 4-methoxyphenyl methane-1-thione, thio-p-anisamide, p-anisamide,thio, p-methoxybenzothiamide
PubChem CID 736827
IUPAC-namn 4-metoxibensenkarbotioamid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxythiobenzamide
Smältpunkt 145 °C till 147 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1072444
Formel vikt 167.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.