Läs mer
4-metoxytiofol, 97 %
Produktkod. 11418626
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418626 25 g 25g
11408626 5 g 5g
11428626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16009.14
 Begränsad artikel
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140,2 g/mol
4-Metoxitiofenol används för att förbereda prover för karakterisering av självmonterade monolager (SAM?s) och för att studera SAM:s effekt på både n- och p-kanals organiska tunnfilmstransistorer. Det används också i cesiumfluorid-Celite-katalyserad framställning av tioetrar och tioestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxitiofenol används för att förbereda prover för karakterisering av självmonterade ′monolager (SAM s) och för att studera SAMs effekt på både n- och p-kanals organiska tunnfilmstransistorer. Det används också i cesiumfluorid-Celite-katalyserad framställning av tioetrar och tioestrar.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-63-9
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.2
MDL-nummer MFCD00004849
InChI-nyckel NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
IUPAC-namn 4-metoxibensentiol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxythiophenol
Densitet 1.14
Kokpunkt 100 °C till 103 °C (13 mmHg)
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.5831
Kvantitet 25 g
Beilstein 1446910
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda.
Formel vikt 140.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.