Läs mer
4-Methoxybenzyl alcohol, 98%
Produktkod. p-7022674
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11403017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15559.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
4-metoxibensylalkohol används vid framställning av halvledare, nanoskivor och nanokristaller. Används också som ett reagens för olika kemiska organiska reaktioner såsom vid syntes av kinoliner. Det används som doft och smakämne. Den används för att studera den fotokatalytiska oxidationen av 4-metoxibensylalkohol till p-anisaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxibensylalkohol används vid framställning av halvledare, nanoskivor och nanokristaller. Används också som ett reagens för olika kemiska organiska reaktioner såsom vid syntes av kinoliner. Det används som doft och smakämne. Den används för att studera den fotokatalytiska oxidationen av 4-metoxibensylalkohol till p-anisaldehyd.
Löslighet
Löslig i vatten, kloroform, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibelt med oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-13-5
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00004653
InChI-nyckel MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC=C(CO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 22°C to 25°C
Densitet 1.11
Kokpunkt 259°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 100 g
Beilstein 636654
Merck Index 14,604
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.