missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxytoluene-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-4-methylbenzene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 350818-57-4 |
| Molekylformel | C8 D4 H6 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-methoxy-6-methyl- (9 CI), 4-Methoxytoluene-2,3,5,6-d4, p-Methylanisole-d4, 1-Methoxy-4-methylbenzene-2,3,5,6-d4, 1-Methoxy-4-methylbenzene-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-methoxy-6-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.1891 |
| Formel vikt | 126.0983 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?