Läs mer
4-Metoxytritylalkohol, 94 %
Produktkod. 11498547
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498547 10 g 10g
11408557 50 g 50g
11418557 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18620.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 847-83-6 | C20H18O2 | 290,36 g/mol
Den används som mellanprodukt för beredning av TT-0011.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som mellanprodukt för beredning av TT-0011.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 847-83-6
Molekylformel C20H18O2
Molekylvikt (g/mol) 290.36
MDL-nummer MFCD00087962
InChI-nyckel WCRRRAKYYPJJMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-methoxytrityl alcohol, 4-methoxyphenyl diphenylmethanol, unii-d117s0gbot, 4-methoxytrityl alcohol, p-methoxyphenyl-diphenylmethanol, p-anisyldiphenylmethanol, d117s0gbot, 4-methoxyphenyldiphenylmethanol, methoxytriphenylcarbinole
PubChem CID 70061
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)-difenylmetanol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxytrityl alcohol
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 290.36
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.