Läs mer
4-metoxytritylklorid, 97 %
Produktkod. 11468823
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468823 10 g 10g
11478823 50 g 50g
11488823 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10545.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308,805 g/mol
Det används som selektivt skyddsreagens som används för primära hydroxylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som selektivt skyddsreagens som används för
primära hydroxylgrupper.
Löslighet Löslig i toluen
.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14470-28-1
Molekylformel C20H17ClO
Molekylvikt (g/mol) 308.805
MDL-nummer MFCD00000814
InChI-nyckel OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
IUPAC-namn 1-[klor(difenyl)metyl]-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxytrityl chloride
Smältpunkt 121 °C till 125 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 798425
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i toluen.
Formel vikt 308.81
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.