Läs mer
4'-metyl(1,1'-bifenyl)-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10360823
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10360823 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10265612 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07034CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 101366-51-2
Molekylformel C13H11ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 266.739
MDL-nummer MFCD01631922
InChI-nyckel DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
PubChem CID 2794758
IUPAC-namn 4-(4-metylfenyl)bensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methyl[1, 1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 266.75
Procent renhet 97%