Läs mer
4-metyl-1,10-fenanthrolin
Produktkod. 11388297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388297 5 g 5g
11378297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031888.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 31301-28-7 | C13H10N2 | 194,237 g/mol
4-metyl-1,10-fenantrolin kan användas för att producera 1,10-fenantrolin-4-aldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31301-28-7
Molekylformel C13H10N2
Molekylvikt (g/mol) 194.237
MDL-nummer MFCD00004978
InChI-nyckel NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
PubChem CID 93149
IUPAC-namn 4-metyl-1,10-fenantrolin
LEDER CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,10-phenanthroline
Smältpunkt 144 °C till 145 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 194.24
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.