Läs mer
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4813136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15259726
Brand: Thermo Scientific Acros 452070010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1332627-30-1
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
InChI-nyckel QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 56766060
IUPAC-namn 4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
LEDER CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Smältpunkt 158°C to 160°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.23
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.