Läs mer
4-metyl-1,2,3-tiadiazol-5-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10130922
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10130922 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10517654 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10245074 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10130922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02302DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 59944-65-9
Molekylformel C4H3ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 162.59
MDL-nummer MFCD00173831
InChI-nyckel SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2736982
LEDER CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-metyltiadiazol-5-karbonylklorid
Formel vikt 162.6
Procent renhet 90%