Läs mer
4-metyl-1,2,3-tiadiazol-5-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245074
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245074 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10130922 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10517654 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02302EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 59944-65-9
Molekylformel C4H3ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 162.59
MDL-nummer MFCD00173831
InChI-nyckel SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2736982
LEDER CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 4-metyltiadiazol-5-karbonylklorid
Formel vikt 162.6
Procent renhet 90%