Läs mer
4-metyl-1,2,3-tiadiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476604
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10476604 10 g 10g
10079091 1 g 1g
10396974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10476604 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02301EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18212-21-0
Molekylformel C4H3N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD00173830
InChI-nyckel NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC-namn 4-metyltiadiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 144.15
Procent renhet 97%