Läs mer
4-metyl-1,2,3-tiadizol-5-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11434417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434417 5 g 5g
11444417 25 g 25g
11454417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20449.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18212-21-0
Molekylformel C4H3N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD00173830
InChI-nyckel NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC-namn 4-metyltiadiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Smältpunkt 184°C to 186°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.