Läs mer
4-metyl-1,2,3-tiadizol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30479276
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479276 100 mg
30472945 500 mg
30470928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331338100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18212-21-0
Molekylformel C4H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 144.15
Synonym 1,2,3-Thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid, NK-F 001, SV 03
IUPAC-namn 4-metyltiadizol-5-karboxylsyra
LEDER Cc1nnsc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2S/c1-2-3(4(7)8)9-6-5-2/h1H3,(H,7,8)
Formel vikt 143.9993