Läs mer
4-Methyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoline-1-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408395
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408395 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15408395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33305.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoline-1-thiol
CAS 35359-27-4
Smältpunkt >250°C
Molekylformel C11H9N3S
MDL-nummer MFCD06409316
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-a quinoline-1-thiol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-a quinoline-1-thiol, 5-methyl-2h-1,2,4 triazolo 4,3-a quinoline-1-thione, 5-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-a quinoline-1 2h-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a quinoline-1 2h-thione,5-methyl, 4-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-a quinoline-1-thiol, 5-methyl-10-hydro-1,2,4-triazolo 4,3-a quinoline-1-thiol, 5-methyl-10-hydro-2h-1,2,4-triazolino 4,3-a quinoline-1-thione
InChI-nyckel VSUPYSJUZGXREB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=NNC(=S)N2C3=CC=CC=C13
IUPAC-namn 5-methyl-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoline-1-thione
Molekylvikt (g/mol) 215.274
PubChem CID 700904
Formel vikt 215.28
Procent renhet 96%