Läs mer
4-Methyl-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O3/c1-2-3(4(7)8)6-9-5-2/h1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 128.0222 |