Läs mer
4-metyl-1,3-dioxan, 99 %
Produktkod. 10703541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703541 50 g Glasflaska 50g
10642793 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305000500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-97-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00006569
InChI-nyckel INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-dioxan
LEDER CC1CCOCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 3-dioxane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -45 °C till 44 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 114 °C
Flampunkt 22 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4140 till 1,416
Kvantitet 50 g
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.