Läs mer
4-metyl-1,3-dioxan, TRC
Produktkod. 30136652
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136652 5 g
30136398 10 g
30007478 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3051585G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-97-4
Molekylformel C5 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 102.132
Synonym 4-Methyl-1,3-dioxane (ACI), m-Dioxane, 4-methyl- (6CI, 8CI), 4-Methyl-m-dioxane, NSC 292
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-dioxan
LEDER CC1CCOCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,3-dioxane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vikt 102.068