Läs mer
4-Methyl-1-(3-methyl-2-pyridinyl)-2-phenylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 267.1735 |
| Procent renhet | >95% |