Läs mer
4-Methyl-1-(3-methyl-pyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, LoGiCal
Produktkod. 30461824
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461824 10 mg
1 options
Produktkod. 30461824 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1005.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
CAS 191546-94-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H21 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Imp. E (EP), 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C
IUPAC-namn 4-methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 267.1735 g/mol