Läs mer
4-metyl-1,3-oxazol-2-amin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10210595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10210595 5 g 5g
10099401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10210595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08202DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 35629-70-0
Molekylformel C4H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 98.105
MDL-nummer MFCD00126682
InChI-nyckel VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 535824
IUPAC-namn 4-metyl-l,3-oxazol-2-amin
LEDER CC1=COC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Kvantitet 5 g
Synonym 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Formel vikt 98.1
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk