Läs mer
4-metyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10565073 1 g 1g
10620535 250 mg 250mg
10451284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10565073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10001DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2510-32-9
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
InChI-nyckel ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
PubChem CID 292311
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.