Läs mer
4-metyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10620535 250 mg 250mg
10565073 1 g 1g
10451284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10620535 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2510-32-9
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
InChI-nyckel ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
PubChem CID 292311
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 127.1
Procent renhet 95%