Läs mer
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 99°C |
| Densitet | 1.26 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00007804 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine |