Läs mer
4-metyl-1-cyklohexen-1-ylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11925891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925891 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11925891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431430010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 850567-92-9 | C7H13BO2 | 139,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
CAS 850567-92-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155,0 °C till 159,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H13BO2
MDL-nummer MFCD06659857
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
InChI-nyckel SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1CCC(=CC1)B(O)O
IUPAC-namn (4-metylcyklohexen-1-yl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 139.99
PubChem CID 44119556
Formel vikt 139.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.