Läs mer
4-Methyl-1-hydrazinophthalizine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-hydrazinophthalizine Hydrochloride |
| CAS | 91520-81-9 |
| Molekylformel | C9H10N4 . (HCl)x |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4.ClH/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(11-10)13-12-6;/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,13);1H |
| LEDER | Cl.Cc1nnc(NN)c2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |