Läs mer
4-Methyl-1-indanone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11904861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11904861 1 g 1g
11914861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439410010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 24644-78-8
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
InChI-nyckel RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-indanone, 4-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-methyl, 4-methylindan-1-one, 4-methyl-indanone, 4-methylindanone, methyl-1-indanone, 4-methylindan-1-on, pubchem8834, 4-methyl-indan-1-one
PubChem CID 4418431
IUPAC-namn 4-methyl-2,3-dihydroinden-1-one
LEDER CC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-indanone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98°C to 100°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 144°C (13.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder