Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-indanone |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 98°C to 100°C |
| Färg | White to Yellow |
| Kokpunkt | 144°C (13.0 Torr) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 146.19 |
| Visa mer |