Läs mer
4-Methyl-1-naphthaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methylnaphthalene-1-carbaldehyde |
| CAS | 33738-48-6 |
| Molekylformel | C12 H10 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1-naphthaldehyde, 1-Methyl-4-formylnaphthalene, 4-Methyl-1-naphthaldehyde, 4-Methylnaphthalene-1-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methylnaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.207 |
| Formel vikt | 170.073 |