Läs mer
4-metyl-1-naftosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 4488-40-8 |
| Molekylformel | C12H10O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid. |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-metylnaftalen-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0681 |