Läs mer
4-metyl-1-naftosyra, TRC
Produktkod. 30470754
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30470754 25 g
1 options
Produktkod. 30470754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32109025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-naphthoic Acid
CAS 4488-40-8
Molekylformel C12H10O2
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid.
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
LEDER Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC-namn 4-metylnaftalen-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Formel vikt 186.0681