missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-1-nitrosopiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-nitrosopiperidine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c1-6-2-4-8(7-9)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 128.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?