missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-1-octanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-octanol |
| CAS | 38514-03-3 |
| Molekylformel | C9H20O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-3-4-6-9(2)7-5-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(C)CCCO |
| IUPAC-namn | 4-Methyloctan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.25 |
| Formel vikt | 144.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?