missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-1-octen-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-octen-4-ol |
| CAS | 62108-06-9 |
| Molekylformel | C9H18O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-4-6-8-9(3,10)7-5-2/h5,10H,2,4,6-8H2,1,3H3 |
| LEDER | CCCCC(C)(O)CC=C |
| IUPAC-namn | 4-methyloct-1-en-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.24 |
| Formel vikt | 142.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?