Läs mer
4-metyl-1-penten, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383118
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11383118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033029.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
4-Metyl-1-penten används som monomer för olefinpolymerisation. Den resulterande polymeren är poly(4-metyl-1-penten). Det kan också användas för att framställa 1,2-dijod-4-metyl-pentan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 691-37-2
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00008949
InChI-nyckel WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12724
IUPAC-namn 4-metylpent-1-en
LEDER CC(C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-pentene
Smältpunkt -153°C
Färg Färglös
Densitet 0.664 g/mL
Kokpunkt 53°C to 54°C
Flampunkt -32°C (-25°F)
Odör Petrol-like
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH=CH2
Brytningsindex 1.382
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731096
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Formel vikt 84.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.